Wichtige Dokumente
N6129
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
≥98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?