Merck
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
Synonym(e):
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form
crystalline
Farbe
off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)