N1385
Naringinase from Penicillium decumbens
≥300 units/g solid
About This Item
Empfohlene Produkte
Spezifische Aktivität
≥300 units/g solid
secondary activity
≥10 units/g solid β-glucosidase
Lagertemp.
−20°C
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?