Merck
N0759
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable