Merck
N0627
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl octanoate
liquid
Synonym(e):
Caprylic acid o-nitrophenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Farbe
light yellow
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)