N0507
Ninhydrin Sprühreagenz
0.2% in ethanol
Synonym(e):
Ninhydrin -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.2% in ethanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChIKey
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch