MTCC2000O
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, orange, pack of 500 ea
Synonym(e):
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
orange
polypropylene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2000-O
Parameter
28,000 × g speed
Kapazität
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)