MSST0033
SILu™Prot COL1A1 N-terminal propeptide human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonym(e):
Collagen alpha-1(I) chain, Collagenalpha-1(I)chain, P1NP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable