Starting with total RNA or samples pre-enriched or microRNAs, the MystiCq® microRNA cDNA Synthesis Mix kit contains all the components necessary to convert mature microRNAs into cDNA templates for qPCR.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Bei Verwendung von Gesamt-RNA, vorangereicherten Proben oder microRNAs als Ausgangsbasis enthält das MystiCq®-microRNA-cDNA-Synthesemischungs-Kit alle notwendigen Komponenten zur Umwandlung von reifen microRNA in cDNA-Matrizen für qPCR. Da microRNA nicht von Natur aus polyadenyliert sind, besteht der erste Schritt im cDNA-Syntheseprozess darin, die microRNA durch eine Poly(A)-Polymerase-Reaktion zu polyadenylieren. Anschließend werden ReadyScript für die reverse Transkriptase, ein Oligo-dT-Adapter-Primer und andere erforderliche Reagenzien zugegeben, um die polyadenylierten microRNA in cDNA umzuwandeln. Der Adapter-Primer enthält am 5‘-Ende eine einzigartige Sequenz, die komplementär für die Sequenz des MysticCq Universal PCR-Primers ist, eine weitere Komponente des MystiCq-microRNA-qPCR-Assay-Systems. Das Kit enthält außerdem einen Positivkontrolle-Primer, der für SNORD44 spezifisch ist, eine kleine nukleäre RNA, die verbreitet in den meisten menschlichen Geweben exprimiert wird. Das Kit enthält ausreichende Mengen des Poly(A)-Tailing-Puffers und des MicroRNA-cDNA-Reaktionsgemisches, um die Verwendung von Kontrollreaktionen ohne Poly(a)-Polymerase und reverse Transkriptase (NRT) zu ermöglichen. Zur Analyse einzelner microRNA den MystiCq-Universal-PCR-Primer (der sich gegen die Adapterprimer-Sequenz richtet) zusammen mit dem MystiCq-microRNA-qPCR-Assay-Primer und dem MystiCq®-microRNA-SYBR™-Green-qPCR ReadyMix™ verwenden.
Application
Features and Benefits
- Da die Polyadenylierung und die reverse Transkription in getrennten Schritten erfolgen, kann das Protokoll bei Bedarf optimiert werden
- Die hergestellte cDNA kann zur künftigen Verwendung archiviert werden
- Eine einzelne RT-Reaktion kann bis zu 1000 qPCR-Reaktionen liefern
- Enthält einen Positivkontrollprimer zur Verwendung mit den meisten Humangeweben
Packaging
Das Standardreaktionsvolumen ist 20 μL
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Poly (A) Tailing Buffer (5X)
- Human Positive Control Primer
- Nuclease-free Water
- MystiCq® Universal PCR Primer
- Poly (A) Polymerase
- microRNA cDNA Reaction Mix
- ReadyScript® Reverse Transcriptase
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I want to work with the cDNA of mARN, can I synthetize the cDNA of the mARN starting from a Total ARN sample using this kit? Or does the kit only synthetize the cDNA from the microARN?
1 Antwort-
Hilfreich?
-