Merck
MAK290
Sigma-Aldrich
Kolorimetrisches Assay-Kit für Trypsin-Aktivität
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Trypsin-Enzymaktivitätskit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Trypsin (EC 3.4.21.4) ist eine pankreatische Serin-Protease, die Peptidbindungen spezifisch an der Carboxyl-Seite von Arginin- und Lysinresten hydrolysiert. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und es findet manchmal keine Spaltung statt, wenn sich auf der Carboxylseite ein Prolinrest befindet. Der tryptische Verdau des entsprechenden Proteins führt zu einer hochspezifischen Spaltung und einer begrenzten Anzahl von Peptidfragmenten.
Eignung
Für den Nachweis von Trypsin-Aktivität in verschiedenen Proben geeignet.
Prinzip
In diesem Assay spaltet Trypsin ein Substrat zur Bildung von p-Nitroanilin (p-NA), das bei λ = 405 nm nachgewiesen wird. Da die Farbintensität proportional zum p-NA-Gehalt ist, kann die Trypsin-Aktivität genau gemessen werden. Das Kit weist 10–100 mU (p-NA-Einheit) Trypsin in verschiedenen Proben nach.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Aderibigbe et al.
Poultry science, 99(10), 5007-5017 (2020-09-30)
Trypsin inhibitors (TI) resident in soybeans affects protein utilization. While heat treatment influences residual TI, it simultaneously affects the structure and solubility of the soybean proteins and confounds any response to exogenous proteases. Using purified TI, the effect of exogenous
Sergio A Urzúa et al.
The journal of physical chemistry. B, 126(28), 5231-5240 (2022-07-13)
Under the most common experimental conditions, the adsorption of proteins to solid surfaces is a spontaneous process that leads to a rather compact layer of randomly oriented molecules. However, controlling such orientation is critically important for the development of catalytic
Montserrat Alcázar-Valle et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-08-06)
Beans (Phaseolus spp.) are one of the most important legumes for their nutritional value and health benefits in many world regions. In addition to Phaseolus vulgaris, there are four additional species that are cultivated in many regions of the world
Ahmad Farooq et al.
Gastroenterology, 161(3), 982-995 (2021-05-30)
Heavy alcohol consumption is a common cause of acute pancreatitis; however, alcohol abuse does not always result in clinical pancreatitis. As a consequence, the factors responsible for alcohol-induced pancreatitis are not well understood. In experimental animals, it has been difficult
Ali Hanafiah Hakim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(7) (2022-04-13)
The study aimed at determining the ileal nutrient digestibility, digestive enzyme activity, intestinal morphology, and nutrient transporters mRNA expressions in broiler chickens fed with fermented PKC (LPKC) based diets with different levels of fat supplementation under hot and humid conditions.
Protokolle
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.