MAK184
Kalorimetrisches Succinat-Assay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
Bernsteinsäure-Assay-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases; immunological diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- Succinate Assay Buffer
- Succinate Converter
- Succinate Enzyme Mix
- Succinate Substrate Mix
- Succinate Developer
- Succinate Standard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials