Wichtige Dokumente
M9010
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
Synonym(e):
A2C-Membrane mobility agent
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)