Wichtige Dokumente
M8384
4-Hydroxy-benzimidsäure-methylester -hydrochlorid
Synonym(e):
MHBI
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.62
Beilstein:
5622546
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].COC(=N)c1ccc(O)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)