Merck
M8281
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-thiomannopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O