Merck
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonlacton-5-3H
ethanol solution
Synonym(e):
(±)-Mevalonic acid lactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
ethanol solution
Kennzeichnungsgrad
10-40 Ci/mmol
Massenverschiebung
M+4
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
Verpackung
serum bottle