Merck
M4645
Sigma-Aldrich
cis-13-Docosenyl methanesulfonate
Synonym(e):
Methanesulfonic acid erucyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)