Merck
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Lineare Formel:
C6H13O9PBa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
InChIKey
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)