Wichtige Dokumente
M4017
N-Methyl-L-glutamic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChIKey
XLBVNMSMFQMKEY-BYPYZUCNSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)