Merck
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)