Wichtige Dokumente
M3699
Methedrone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Methedrone hydrochloride, 1-(4-Methoxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one hydrochloride, 4-Methoxymethcathinone hydrochloride, Methoxyephedrone hydrochloride, Methoxyphedrine hydrochloride, PMMC hydrochloride, bk-PMMA hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChIKey
QIJFAKGYWIXUDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)