Merck
M3627
Sigma-Aldrich
N-Methylmaleimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.10
Beilstein:
108550
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
InChIKey
SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)