Wichtige Dokumente
M3318
Anti-MiRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Kcne2, Anti-MinK-related Peptide 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable using rat ventricule
western blot: 1:200 using rat heart membranes and CHO transfected cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KCNE2(9992)
mouse ... Kcne2(246133)
rat ... Kcne2(171138)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable