Wichtige Dokumente
M3316
Myoseverin B
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-Bis(4-methoxybenzylamino)-9-cyclohexylpurine
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Löslichkeit
DMSO: soluble
H2O: insoluble
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(CNc2nc(NCc3ccc(OC)cc3)c4ncn(C5CCCCC5)c4n2)cc1
InChI
1S/C27H32N6O2/c1-34-22-12-8-19(9-13-22)16-28-25-24-26(33(18-30-24)21-6-4-3-5-7-21)32-27(31-25)29-17-20-10-14-23(35-2)15-11-20/h8-15,18,21H,3-7,16-17H2,1-2H3,(H2,28,29,31,32)
InChIKey
ZUZXYJOSNSTJMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)