Merck
M3138
Sigma-Aldrich
Mangan(IV)-oxid
powder
Synonym(e):
Mangandioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MnO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
powder
Farbe
gray
mp (Schmelzpunkt)
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChIKey
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash