Merck
M2281
Sigma-Aldrich
Malonsäure-di-tert.-butylester
>97% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
Beilstein:
1781766
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
>97% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7-−6 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChIKey
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)