Merck
M2273
Sigma-Aldrich
Met-β-Ala
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)CCN)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)