M1695
MAZ51
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-(4-Dimethylaminonaphthalen-1-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 11 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1ccc(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c4ccccc14
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3