L9000
L-Leucin-Methylester -hydrochlorid
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
151-153 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChIKey
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable