Merck
L8886
Sigma-Aldrich
[des-Gly10, D-Phe6]-LH-RH ethylamide
≥97% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H82N16O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1243.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7
InChI
1S/C62H82N16O12/c1-4-66-60(89)51-17-11-25-78(51)61(90)44(16-10-24-67-62(63)64)71-54(83)45(26-35(2)3)72-55(84)46(27-36-12-6-5-7-13-36)73-56(85)47(28-37-18-20-40(80)21-19-37)74-59(88)50(33-79)77-57(86)48(29-38-31-68-42-15-9-8-14-41(38)42)75-58(87)49(30-39-32-65-34-69-39)76-53(82)43-22-23-52(81)70-43/h5-9,12-15,18-21,31-32,34-35,43-51,68,79-80H,4,10-11,16-17,22-30,33H2,1-3H3,(H,65,69)(H,66,89)(H,70,81)(H,71,83)(H,72,84)(H,73,85)(H,74,88)(H,75,87)(H,76,82)(H,77,86)(H4,63,64,67)
InChIKey
DCHIRKIHIUVOFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges