Merck
L7134
Sigma-Aldrich
Luteinisierendes Hormon freisetzendes menschliches Hormon -acetat (Salz)
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Gonadoliberin, Gonadotropin-Releasing Hormon, LH-RH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H75N17O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1182.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 1182.33
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
InChIKey
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
Angaben zum Gen
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
Anwendung
Luteinisierendes hormonfreisetzendes Hormon-Acetat-Salz wird verwendet:
  • zur Synchronisierung der Eisprünge
  • zur Vorab-Absorption des Anti-GnRH-Antikörpers bei Färbeverfahren
  • zur Untersuchung der Empfindlichkeit der Hypophyse gegenüber GnRH in Gegenwart einer endokrin wirksamen Substanz
Biochem./physiol. Wirkung
Hypothalamisches Peptid, das die Freisetzung von Gonadotropinen aus dem Hypophysenvorderlappen stimuliert und so die Fortpflanzungsfunktionen reguliert.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Komponenten
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
Sonstige Hinweise
freies Peptid
Lyophilisiert aus 0,5%iger Essigsäure
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L A MacConell et al.
Neuroendocrinology, 70(4), 246-254 (1999-10-26)
Activin is essential for the regulation of normal mammalian reproductive function at both the pituitary and gonadal levels. However, its central actions in the control of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis remain largely unexplored. The present study aims to determine whether activin
ERa and GnRH co-localize in the hypothalamic neurons of the South American plains vizcacha, Lagostomus maximus (Rodentia, Caviomorpha)
Pablo Ignacio
Journal of Molecular Histology (2017)
Histological characterization of gonadotropin-releasing hormone
(GnRH) in the hypothalamus of the South American plains
vizcacha (Lagostomus maximus)
Veronica, et.la
Journal of Molecular Histology (2011)
Verónica Berta Dorfman et al.
Biology of reproduction, 89(5), 115-115 (2013-10-04)
In mammals, elevated levels of progesterone (P4) throughout gestation maintain a negative feedback over the hypothalamic-hypophyseal-gonadal (H-H-G) axis, avoiding preovulatory follicular growth and preventing ovulation. Recent studies showed that in the South American plains vizcacha (Lagostomus maximus) folliculogenesis progresses to
Developmental Programming: Impact of Prenatal Exposure to Bisphenol-A and Methoxychlor on Steroid Feedbacks in Sheep
Bachir Abi Salloum
Toxicology and Applied Pharmacology (2013)