L3410
Anti-Leptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Leptin Antibody, Leptin Antibody - Anti-Leptin antibody produced in rabbit, Anti-OB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1,000 using human or mouse recombinant leptin
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human recombinant leptin
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LEP(3952)
mouse ... Lep(16846)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable