Merck
L2504
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
Substrate
Substrate for the colorimetric determination of leucine aminopeptidase.
Ersetzt durch