L1887
Lipopolysaccharide aus Salmonella abortus equi
purified by gel-filtration chromatography
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
gel-filtration chromatography
Verunreinigungen
<1% Protein
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sigma typically tests the solubility of FITC dextrans in water at concentrations at or above 25 mg/ml. Solutions should be protected from light. In vivo, FITC-dextran is stable for more than 24 hours.
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.