Wichtige Dokumente
L0419
Anti-LAMP1−Cy3™ in Kaninchen hergestellte Antikörper
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD107a, Anti-LAMPA, Anti-LGP120, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1-2 mg/mL
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells, rat NRK cells and mouse 3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)