I9031
Monoclonal Anti-Intracellular Adhesion Molecule 3 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 186-2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ICAM-3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
186-2G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 120 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
direct immunofluorescence: 2 μg using 1 mg protein lysate
flow cytometry: 2 μg using 1 mg protein lysate
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using human tonsil tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1-5 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ICAM3(3385)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable