I8026
Anti-Interleukin-8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-CXCL8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL8(3576)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- For neutralizing the biological activity of recombinant human IL-8 and natural human IL-8.
- Immunoblotting.
- ELISA.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable