Merck
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Jod-5′-Desoxyadenosin
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12IN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.14
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
≥95%
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChIKey
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)