Merck
I4397
Supelco
Wasserstoff-Ionophor 4
Synonym(e):
ETH 1778, Isonicotinsäure-octadecylester, Proton-Ionophor IV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H41NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.59
Beilstein:
5969390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
InChIKey
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N