I3263
Insulin-like Growth Factor-II fragment 33-40
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Ser-Arg-Val-Ser-Arg-Arg-Ser-Arg
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Zusammensetzung
Peptide content, ~65%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H74N20O12/c1-18(2)26(58-30(65)22(9-5-13-50-37(44)45)52-27(62)19(39)15-59)33(68)57-25(17-61)31(66)54-20(7-3-11-48-35(40)41)28(63)53-21(8-4-12-49-36(42)43)29(64)56-24(16-60)32(67)55-23(34(69)70)10-6-14-51-38(46)47/h18-26,59-61H,3-17,39H2,1-2H3,(H,52,62)(H,53,63)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,64)(H,57,68)(H,58,65)(H,69,70)(H4,40,41,48)(H4,42,43,49)(H4,44,45,50)(H4,46,47,51)
InChIKey
ZLWOQMRVOZVGEB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Npy(24604)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable