Merck
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5F3INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)NCCI
Anwendung
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)