Wichtige Dokumente
I151
Indomethacin morpholinylamide
solid
Synonym(e):
BML-190, N-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetyl]morpholine
About This Item
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)N3CCOCC3)c2c1)C(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C23H23ClN2O4/c1-15-19(14-22(27)25-9-11-30-12-10-25)20-13-18(29-2)7-8-21(20)26(15)23(28)16-3-5-17(24)6-4-16/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3
InChIKey
BJSDNVVWJYDOLK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CNR2(1269)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable