I1137
Isonicotinsäure
powder
Synonym(e):
4-Picolinsäure, Pyridin-4-carbonsäure
About This Item
Form
powder
Farbe
yellow to tan
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable