Merck
I0758
2-Imidazolidon-4-Carboxylsäure
~95%
Synonym(e):
2-Oxo-4-imidazolidincarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~95%
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
InChIKey
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)