HUTR04653
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, PLCE1
Synonym(e):
HUTR
About This Item
Beschreibung
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Humane 3′UTR-Sequenz
GAAACAGTCTCTTCCCCAAACCTAGCCACTAGAGCTGTGGCTGGAAAACTCTGAACCCTTGGTATACCGCAAGTGTTTCTGTTTCTTCATTTTCAGTATACTAATAAGCCTCTGTATACAACATTACAGGTGAAGATCTTTAAGCAAGAAGTTAAAGAGTGAACATGGTGGAAAAAATATAATTATTTTCATCAGACTTAAACTGGAAATTGATGATTTCTGAACTGAAGCCTTCACACATGTGAGATCCATGCT (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PLCE1(51196)
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)