Wichtige Dokumente
H9279
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
2 mg/mL in ethanol
About This Item
Konzentration
2 mg/mL in ethanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)P(O)(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent