H7898
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E,17Z)-eicosapentaenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonym(e):
15(S)-HEPE
About This Item
Assay
~98%
Form
liquid
Konzentration
~100 μg/mL in ethanol
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h3-5,8-11,13-14,17,19,21H,2,6-7,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,13-3-,17-14+/t19-/m0/s1
InChIKey
WLKCSMCLEKGITB-DBVSHIMFSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable