Merck
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)-theophyllin
Synonym(e):
Proxyphyllin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
SMILES String
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
InChIKey
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves