Merck
H5636
SAFC
3β-Hydroxychol-5-en-24-oic acid 3-sulfate sodium salt
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid 3-sulfate, 5-Cholen-24-oic acid-3β-ol-3-sulfate
About This Item
Lineare Formel:
C24H36O6SNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.58
UNSPSC-Code:
12352200
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Parmentier, G. and Eyssen, H.
Journal of Chromatography A, 152, 285-285 (1978)