Merck
H5280
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Synonym(e):
6-Methoxyflavonol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
COc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable