Merck
H2521
Sigma-Aldrich
9(S)-Hydroxy-(5Z,7E,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonym(e):
9(S)-HETE
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~98%
Konzentration
~100 μg/mL in ethanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
abgefüllt unter Argon
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)